Imprimer
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC404523-1G PC404523-250MG
APOSPC404523-1GEA 0 EUR
APOSPC404523-1G APOSPC404523-250MG
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Formule: C₁₃H₁₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863585
Numéro CAS: 782504-69-2