Imprimer
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC404503-1G PC404503-5G
APOSPC404503-1GEA 335 EUR
APOSPC404503-1G APOSPC404503-5G
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684201
Numéro CAS: 18529-03-8