Imprimer
2-Fluorobenzoyl isocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC404019-1G PC404019-250MG
APOSPC404019-1GEA 1040 EUR
APOSPC404019-1G APOSPC404019-250MG
2-Fluorobenzoyl isocyanate
2-Fluorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₄FNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16301148
Numéro CAS: 62869-34-5
UN: 2206
ADR: 6.1,II