Imprimer
3-Fluorobenzoyl isocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC404018-1G PC404018-250MG
APOSPC404018-1GEA 509 EUR
APOSPC404018-1G APOSPC404018-250MG
3-Fluorobenzoyl isocyanate
3-Fluorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₄FNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09816474
Numéro CAS: 78469-21-3
UN: 2206
ADR: 6.1,II