Imprimer
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC404013-1G PC404013-250MG PC404013-5G
APOSPC404013-1GEA 223 EUR
APOSPC404013-1G APOSPC404013-250MG APOSPC404013-5G
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₂F₃IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24540492
Numéro CAS: 1015780-53-6