Imprimer
2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC404001-10G PC404001-1G PC404001-5G
APOSPC404001-10GEA 374 EUR
APOSPC404001-10G APOSPC404001-1G APOSPC404001-5G
2-Fluoro-5-methoxypyridine 98%
2-Fluoro-5-methoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185604
Numéro CAS: 136888-79-4