Imprimer
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4037-25G PC4037-5G
APOSPC4037-25GEA 383 EUR
APOSPC4037-25G APOSPC4037-5G
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Pentafluoro(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)benzene
Formule: C₉H₃F₉O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155914
Numéro CAS: 89847-87-0