Imprimer
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (6-Fluoropyridin-3-yl)methanamine
PC403115-1G PC403115-250MG PC403115-5G
APOSPC403115-1GEA 150 EUR
APOSPC403115-1G APOSPC403115-250MG APOSPC403115-5G
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
(6-Fluoropyridin-3-yl)methylamine
Formule: C₆H₇FN₂
Poids moléculaire: 126.132 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100747
Numéro CAS: 205744-17-8