Imprimer
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC403037-1G PC403037-250MG PC403037-500MG
APOSPC403037-1GEA 967 EUR
APOSPC403037-1G APOSPC403037-250MG APOSPC403037-500MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]oxetan-3-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20233042
Numéro CAS: 1349715-87-2