Imprimer
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
PC403011-100MG PC403011-250MG PC403011-1G
APOSPC403011-100MGEA 111 EUR
APOSPC403011-100MG APOSPC403011-250MG APOSPC403011-1G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride 97%
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂F₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14708148
Numéro CAS: 153390-61-5