Imprimer
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC402144-1G PC402144-250MG
APOSPC402144-1GEA 638 EUR
APOSPC402144-1G APOSPC402144-250MG
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO·ClH
Poids moléculaire: 281.702 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28108755
Numéro CAS: 2409589-75-7