Imprimer
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC402143-1G PC402143-250MG
APOSPC402143-1GEA 877 EUR
APOSPC402143-1G APOSPC402143-250MG
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(4-Fluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄FN·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1217829-49-6