Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC402141-1G PC402141-250MG
APOSPC402141-1GEA 799 EUR
APOSPC402141-1G APOSPC402141-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
1-(4-Fluorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₂FN₃·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11109892
Numéro CAS: 1188264-17-6