Imprimer
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC402135-1G PC402135-250MG PC402135-500MG
APOSPC402135-1GEA 782 EUR
APOSPC402135-1G APOSPC402135-250MG APOSPC402135-500MG
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₈H₄ClF₃N₂S
Poids moléculaire: 252.644 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28506297
Numéro CAS: 1628317-85-0