Imprimer

tert-Butyl 6-fluoro-2-oxo-1,2-dihydrospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidine]-1'-carboxylate 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC402131-1G PC402131-5G
APOSPC402131-1GEA 1320 EUR
APOSPC402131-1G APOSPC402131-5G
tert-Butyl 6-fluoro-2-oxo-1,2-dihydrospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidine]-1'-carboxylate 95%
tert-Butyl 6-fluoro-2-oxo-1,2-dihydrospiro[benzo[d][1,3]oxazine-4,4'-piperidine]-1'-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₁FN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566064
Numéro CAS: 345938-08-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR