Imprimer
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC402126-1G PC402126-250MG
APOSPC402126-1GEA 702 EUR
APOSPC402126-1G APOSPC402126-250MG
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄F₃N·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02178940
Numéro CAS: 1106940-96-8