Imprimer
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC402124-1G PC402124-250MG
APOSPC402124-1GEA 1140 EUR
APOSPC402124-1G APOSPC402124-250MG
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₂F₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22378606
Numéro CAS: 208989-34-8