Imprimer
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 168 EUR
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formule: C₁₃H₈F₅NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18400452
Numéro CAS: 867288-01-5