Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC402002-1G PC402002-250MG
APOSPC402002-1GEA 1010 EUR
APOSPC402002-1G APOSPC402002-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-7-carbaldehyde
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25460304
Numéro CAS: 933741-41-4