Imprimer
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC401500-100MG PC401500-1G PC401500-250MG
APOSPC401500-100MGEA 155 EUR
APOSPC401500-100MG APOSPC401500-1G APOSPC401500-250MG
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Potassium trifluoro(oxetan-3-yl)borate
Formule: C₃H₅BF₃O·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24843091
Numéro CAS: 1430219-76-3