Imprimer
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC401062-1G PC401062-500MG PC401062-5G
APOSPC401062-1GEA 194 EUR
APOSPC401062-1G APOSPC401062-500MG APOSPC401062-5G
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Bromomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₄BrClF₃N
Point d'ébullition: 68…70 °C (0,5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16607521
Numéro CAS: 1227502-50-2