2-Cyano-3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₀F₃N₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD25970573 Numéro CAS: 1449117-57-0 |