Imprimer
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC401034-1G PC401034-5G
APOSPC401034-1GEA 306 EUR
APOSPC401034-1G APOSPC401034-5G
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
2-[3-Chloro-2-oxo-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-yl]acetamide
Formule: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Poids moléculaire: 254.594 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08876104
Numéro CAS: 923155-43-5