tert-Butyl 2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₃ClF₃NO₂ Poids moléculaire: 295.685 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28122853 Numéro CAS: 1672655-80-9 |