Imprimer
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC401030-1G PC401030-5G
APOSPC401030-1GEA 364 EUR
APOSPC401030-1G APOSPC401030-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propionic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]propionic acid
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
Poids moléculaire: 253.606 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26912299
Numéro CAS: 1566079-39-7