Imprimer
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetic acid
PC401029-1G PC401029-250MG
APOSPC401029-1GEA 265 EUR
APOSPC401029-1G APOSPC401029-250MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetic acid
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
Poids moléculaire: 239.579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09925056
Numéro CAS: 1000522-34-8