Imprimer
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC401028-1G PC401028-5G
APOSPC401028-1GEA 259 EUR
APOSPC401028-1G APOSPC401028-5G
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Ethyl 3-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]propionate
Formule: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
Poids moléculaire: 365.778 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122851
Numéro CAS: 1672655-81-0