Imprimer
2-(2-Aminoethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethylamine, 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)ethanamine, 6-(2-Aminoethyl)-5-chloro-α,α,α-trifluoro-3-picoline
PC400550-1G PC400550-250MG
APOSPC400550-1GEA 945 EUR
APOSPC400550-1G APOSPC400550-250MG
2-(2-Aminoethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(2-Aminoethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₈ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848345
Numéro CAS: 658066-44-5