Imprimer
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC400539-1G PC400539-250MG
APOSPC400539-1GEA 183 EUR
APOSPC400539-1G APOSPC400539-250MG
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₅FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19237658
Numéro CAS: 167073-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II