Imprimer
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400537-1G PC400537-250MG
APOSPC400537-1GEA 39.3 EUR
APOSPC400537-1G APOSPC400537-250MG
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 95+%
(1S,2S)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₅FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19237459
Numéro CAS: 127199-14-8