Imprimer
3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methyl-1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-3-methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole, 2-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzotrifluoride
PC400534-1G PC400534-250MG
APOSPC400534-1GEA 163 EUR
APOSPC400534-1G APOSPC400534-250MG
3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₁₁H₁₀F₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02715834
Numéro CAS: 380238-10-8