5-Amino-6-chloro-4-fluoro-1H-benzimidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-Chloro-4-fluoro-1H-benzimidazol-5-amine
Formule:
C₇H₅ClFN₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22690795 Numéro CAS: 1426290-07-4 |