Imprimer
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-5-fluoroaniline
PC400518-1G PC400518-250MG
APOSPC400518-1GEA 510 EUR
APOSPC400518-1G APOSPC400518-250MG
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Ethyl 3-amino-2,4-dichloro-5-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈Cl₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11500226
Numéro CAS: 1089333-20-9