Imprimer
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400515-1G PC400515-5G PC400515-25G
APOSPC400515-1GEA 36.4 EUR
APOSPC400515-1G APOSPC400515-5G APOSPC400515-25G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Poids moléculaire: 237.454 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110260
Numéro CAS: 1114809-11-8