Imprimer
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400191-1G PC400191-250MG PC400191-5G
APOSPC400191-1GEA 74.1 EUR
APOSPC400191-1G APOSPC400191-250MG APOSPC400191-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Methyl 2-amino-4-bromo-6-fluorobenzoate
Formule: C₈H₇BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28657035
Numéro CAS: 1698028-23-7