Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)-pyridine
PC400190-1G PC400190-250MG
APOSPC400190-1GEA 522 EUR
APOSPC400190-1G APOSPC400190-250MG
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-5-fluoro-4-(methylthio)pyridine
Formule: C₆H₅ClFNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26127744
Numéro CAS: 1820741-49-8