Imprimer
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Difluoro-4-isopropyloxyphenylboronic acid
PC400189-1G PC400189-250MG
APOSPC400189-1GEA 377 EUR
APOSPC400189-1G APOSPC400189-250MG
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
(2,6-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formule: C₉H₁₁BF₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22689791
Numéro CAS: 2096337-66-3