Imprimer
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400187-1G PC400187-250MG
APOSPC400187-1GEA 252 EUR
APOSPC400187-1G APOSPC400187-250MG
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Poids moléculaire: 211.569 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848356
Numéro CAS: 943551-28-8