Imprimer
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-methylamine hydrochloride
PC400178-1G PC400178-250MG
APOSPC400178-1GEA 393 EUR
APOSPC400178-1G APOSPC400178-250MG
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂·ClH
Poids moléculaire: 212.6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117755
Numéro CAS: 1185022-87-0