4-Ethynyl-3-fluoroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆FN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11036455 Numéro CAS: 1233501-57-9 |