5-Bromo-3-fluoro-2-(methylsulphonyl)pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BrFNO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28656592 Numéro CAS: 1446002-35-2 |