6-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄BrF₃N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22380592 Numéro CAS: 1374651-78-1 |