Imprimer
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400170-1G PC400170-250MG
APOSPC400170-1GEA 337 EUR
APOSPC400170-1G APOSPC400170-250MG
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride ≥95%
(3-Chloro-5-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₆H₆ClFN₂·ClH
Poids moléculaire: 197.038 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689793
Numéro CAS: 1416714-11-8