Imprimer
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400167-1G PC400167-250MG
APOSPC400167-1GEA 329 EUR
APOSPC400167-1G APOSPC400167-250MG
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
5-Bromo-6-fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
Poids moléculaire: 226.045 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20527917
Numéro CAS: 1239463-43-4