Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400166-100MG PC400166-250MG
APOSPC400166-100MGEA 230 EUR
APOSPC400166-100MG APOSPC400166-250MG
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-hydroxypyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28760261
Numéro CAS: 1805653-40-0