Imprimer
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400163-100MG PC400163-250MG
APOSPC400163-100MGEA 197 EUR
APOSPC400163-100MG APOSPC400163-250MG
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
(5-Bromo-2-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₆BrF₂NO₂
Poids moléculaire: 254.029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621145
Numéro CAS: 2231673-99-5