(2-(Difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈F₂N₂O·ClH Poids moléculaire: 210.609 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31621138 Numéro CAS: 2231672-97-0 |