Imprimer
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Difluoromethoxy)nicotinonitrile
PC400157-250MG PC400157-100MG
APOSPC400157-250MGEA 115 EUR
APOSPC400157-250MG APOSPC400157-100MG
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
2-(Difluoromethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂O
Poids moléculaire: 170.116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698406
Numéro CAS: 1214388-53-0