Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400153-1G PC400153-250MG
APOSPC400153-1GEA 550 EUR
APOSPC400153-1G APOSPC400153-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indazol-5-yl)ethanone
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13173240
Numéro CAS: 403660-48-0