4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅F₃N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31621121 Numéro CAS: 2231676-95-0 |